Learn More
Metanetiosulfonato de N-Boc-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30347529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347529 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30347529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB64625025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate
CAS 1043867-42-0
Fórmula molecular C9 H17 N O6 S2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-metilsulfonilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 299.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0497