Learn More
N-Boc-L-beta-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414288 1 g 1 g
15424288 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57888.03
Solicitar formato a granel o personalizado
N-Boc-L-beta-proline is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-beta-prolina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140148-70-5
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD03094728
Clave InChI HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-1-n-boc-beta-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-l-beta-proline, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, s-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3s-boc-beta-pro-oh, 3s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-3s-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1512492
Nombre IUPAC ácido (3S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-beta-proline
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (slightly).
Rotación óptica +15° (c=0.8 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%