Learn More
Ácido N-Boc-L-beta-glutámico 5-bencil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448757 250 mg 250 miligramos
15438757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52191.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 254101-10-5 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254101-10-5
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.372
Número MDL MFCD01862861
Clave InChI FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo boc-beta-hoasp obzl-oh, boc-l-beta-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-beta-glu obzl-oh, boc-, a-hoasp obzl-oh, r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 3r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-asparaginol, boc-beta-homoaspartic acid obzl, ambotzbaa6150, boc-hoasp obzl-oh
PubChem CID 2761513
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-beta-glutamic acid 5-benzyl ester
Beilstein 8430789
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 95%