Learn More
Ácido N-Boc-L-azetidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 51077-14-6 |
| Fórmula molecular | C9H15NO4 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | (2S)-1,2-Azetidinedicarboxylic Acid, 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-azetidine-2-carboxylic Acid, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)azetidine-2(S)-carboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]azetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1001 |