Learn More
Ácido N-BOC-L-aspártico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11955471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955471 1 g Frasco de vidrio 1 g
11965471 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303210010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13726-67-5
Fórmula molecular C9H15NO6
Peso molecular (g/mol) 233.22
Clave InChI KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
PubChem CID 99718
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanodioico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-Aspartic acid
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Cantidad 1 g
Rotación específica − 6.20
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino