Learn More
Ácido N-Boc-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368195 5 g 5 g
11358195 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08498.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13726-67-5 | C9H15NO6 | 233.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-67-5
Fórmula molecular C9H15NO6
Peso molecular (g/mol) 233.22
Número MDL MFCD00037279
Clave InChI KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
PubChem CID 99718
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanodioico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-aspartic acid
Punto de fusión 115°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1913973
Rotación óptica −5.5° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.23
Porcentaje de pureza 98%