Learn More
Ácido N-Boc-L-aspártico 4-tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440309 25 g 25 g
15430309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63554.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1676-90-0 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
It is used in the preparation of highly selective thrombin inhibitors. Also used in the preparation of thiopeptides and thioacylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de inhibidores altamente selectivos de la trombina. También se utiliza en la preparación de tiopéptidos y agentes tioacilantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1676-90-0
Fórmula molecular C13H23NO6
Peso molecular (g/mol) 289.328
Número MDL MFCD00076912
Clave InChI PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-asp otbu-oh, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, boc-asp obut-oh, s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-l-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-asp but, pubchem12101, n-boc-asp o-t-bu oh
PubChem CID 7010636
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Blanco
Beilstein 2336144
Información de solubilidad Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo