Learn More
Fluorometilcetona de éster de 4-metilo de ácido N-Boc-L-aspártico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15430477 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15430477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65812.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Un inhibidor de la caspasa diseñado para facilitar la permeabilidad celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fluorometilcetona de éster de 4-metilo de ácido N-Boc-L-aspártico se utiliza como un nuevo inhibidor de Boc-D(OMe)-FMK sintetizado utilizando tecnología patentada y se une irreversiblemente a las caspasas activadas para bloquear la apoptosis. Es útil para in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
CAS 187389-53-3
Color Blanco
Fórmula molecular C11H18FNO5
Número MDL MFCD03453073
Sinónimo boc-d-fmk, caspase inhibitor iii, boc-asp ome-fluoromethyl ketone, boc-asp ome-fmk, boc-d ome-fmk, methyl 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoate, caspase3-inhibitor boc-d-fmk, boc-asp ome-fluoromethylketone, caspase inhibitor iii and boc-d-fmk, 3-tert-butoxy carbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoic acid methyl ester
Información de solubilidad Soluble in dry DMSO or DMF at approximately 20mM; Store stock solutions at-20°C.
Clave InChI MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)CF
Nombre IUPAC (3S)-5-fluoro-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxopentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 263.265
Cantidad 5 mg
PubChem CID 9881695
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.26
Forma física Polvo