Learn More
Éster 4-bencílico de ácido N-Boc-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470377 5 g 5 g
11460377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21758.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7536-58-5
Fórmula molecular C16H21NO6
Peso molecular (g/mol) 323.345
Número MDL MFCD00065564
Clave InChI SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.35
Porcentaje de pureza 98%