Learn More
N-α-BOC-L-Asparagine, 99%
Código de producto. 11935471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11935471 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11935471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275510050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7536-55-2
Fórmula molecular C9H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 232.24
Clave InChI FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
PubChem CID 82035
ChEBI CHEBI:3146
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-L-Asparagine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal NH2COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Cantidad 5 g
Rotación específica − 7.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-alpha-BOC-L-Asparagine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.