Learn More
N-Boc-L-alilglicina, TRC
Código de producto. 30345617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345617 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6005001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Fórmula molecular C10H17NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 215.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1158