Learn More
N-Boc-L-alanyl-L-alanine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C11H20N2O5 |
| Número MDL | MFCD00038564 |
| Peso molecular | 260.29 |
| Clave InChI | BZNDDHWTEVCBAD-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(NC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)propanoic acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |