Learn More
N-Boc-L-alaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430517 5 g 5 g
11440517 25 g 25 g
11450517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22399.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79069-13-9 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79069-13-9
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00043121
Clave InChI PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-hidroxipropano-2-il]carbamato
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-alaninol
Punto de fusión 60°C to 62°C
Beilstein 3648840
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Rotación óptica −8.6° (c=1.2 in Methanol)
Porcentaje de pureza 99%