Learn More
Éster N-succinimidílico de N-Boc-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405318 1 g 1 g
15415318 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59104.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3392-05-0
Fórmula molecular C12H18N2O6
Peso molecular (g/mol) 286.284
Número MDL MFCD00065974
Clave InChI COMUWNFVTWKSDT-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-ala-osu, succinimido s-2-tert-butoxycarbonyl amino propionate, boc-l-alanine n-succinimidyl ester, boc-l-alanine n-hydroxysuccinimide ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-l-ala-osu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-l-alanine n-hydroxysuccinimde ester, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-1-methyl-2-oxoethylcarbamate #, n-boc-l-alanine n-succinimidyl ester
PubChem CID 11011585
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
SMILES CC(C(=O)ON1C(=O)CCC1=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-alanine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3560476
Sensibilidad Moisture sensitive
Rotación óptica −52° (c=2.5 in Dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 98%