Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-alanine methyl ester |
| Punto de fusión | 32°C to 35°C |
| Color | Blanco |
| Beilstein | 1872545 |
| Densidad | 1.030 g/mL |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.24 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |