Learn More
N-Boc-L-alanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408646 5 g 5 g
11418646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16018.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15761-38-3
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00037225
Clave InChI QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-alanine
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1726365
Rotación óptica −26° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza ≥98%