Learn More
N-Boc-L-alaninamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15499108 1 g 1 g
15419118 250 mg 250 miligramos
15409118 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15499108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62604.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85642-13-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N-Boc-L-alaninamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-alaninamida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua o 1 % de ácido acético.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85642-13-3
Fórmula molecular C8H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD03701447
Clave InChI GZKKSKKIABUUCX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-ala-nh2, n-t-butyloxycarbonyl-l-alanine amide, s-tert-butyl 1-amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-carbamoylethyl carbamate, boc-beta-ala-nh2, boc-l-ala-nh2, boc-l-alanine-nh2, boc-l-alanine amide, s-boc-alaninamide, ambotzbaa5310
PubChem CID 7015295
SMILES CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-alaninamide
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid.
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-amino-1-oxopropan-2-il]carbamato de terc-butilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido