Learn More
N-Boc-hidroxilamina, TRC
Código de producto. 30348500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348500 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30348500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6564705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-hydroxylamine
CAS 36016-38-3
Fórmula molecular C5H11NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl N-Hydroxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxylamine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)hydroxylamine, N-Boc-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-t-Butyloxycarbonyl Hydroxylamine, NSC 131086, NSC 144620, tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, tert-Butoxyhydroxamic Acid, tert-Butyl N-Hydroxycarbamate, tert-Butyl Hydroxycarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Nombre IUPAC terc-Butilo N-hidroxicarbamato
Peso molecular (g/mol) 133.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0739