Learn More
N-Boc-hidroxilamina,+ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11464143 1 g 1 g
11474143 5 g 5 g
11484143 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11464143
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10349.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
N-Boc-hydroxylamine is used in the preparation of azridines by cycloaddition of azides with nitroso Diels-Alder adducts. It acts as a reagent for the synthesis of hydroxylamine derivatives t-butyl-N-(acyloxy)carbamates and N,O-diacylated N-hydroxyarylsulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-hidroxilamina se utiliza en la preparación de las azridinas mediante cicloadición de azidas con aductos nitrosos Diels-Alder. Actúa como reactivo para la síntesis de los derivados de hidroxilamina t-butil-N-(aciloxi)carbamatos y N,O-diacilated N-hidroxiarilsulfonamidas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agentes reductores y metales alcalinos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36016-38-3
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002107
Clave InChI DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
Nombre IUPAC terc-Butilo N-hidroxicarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-hydroxylamine
Punto de fusión 55°C to 58°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1756546
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥98%