Learn More
N-Boc-hexahidro-1H-azepina-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un intermedio químico fino.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, etanol y éter etílico.
Notas
Sensible al aire. Mantener bajo una temperatura de 2 a 8 °C. Almacenar en gas inerte.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one |
| Índice de refracción | 1.467 |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.28 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.