Learn More
N-Boc-hexahidro-1H-azepina-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401388 1 g 1 g
15421388 250 mg 250 miligramos
15411388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55214.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un intermedio químico fino.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, etanol y éter etílico.
Notas
Sensible al aire. Mantener bajo una temperatura de 2 a 8 °C. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188975-88-4
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD03788435
Clave InChI PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
PubChem CID 1512679
Nombre IUPAC terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Índice de refracción 1.467
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 98%