Learn More
N-BOC-Hexahidro-1H-azepin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10311200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10311200 1 g Frasco de vidrio 1 g
10008339 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10311200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188975-88-4
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD03788435
Clave InChI PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
PubChem CID 1512679
Nombre IUPAC terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.