Learn More
N-Boc-guanidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Boc-guanidine, is used as used as guanidinylating agent and for synthesis of 2-aminoimidazoles. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El n-Boc-guanidina, se utiliza como agente guanidinilante y para la síntesis de 2-aminoimidazoles. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los alcoholes, ésteres (por ejemplo, acetato de etilo), cetonas (por ejemplo, acetona), acetonitrilo y diclorometano. No soluble en éter dietílico y hexano.
Nota
Humedad, sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-guanidine |
| Punto de fusión | 170°C to 175°C |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | (CH3)3OCONHC(=NH)NH2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |