Learn More
N-Boc-guanidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449778 5 g 5 g
15439778 1 g 1 g
15459778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63206.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159.189 g/mol
N-Boc-guanidine, is used as used as guanidinylating agent and for synthesis of 2-aminoimidazoles. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-Boc-guanidina, se utiliza como agente guanidinilante y para la síntesis de 2-aminoimidazoles. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los alcoholes, ésteres (por ejemplo, acetato de etilo), cetonas (por ejemplo, acetona), acetonitrilo y diclorometano. No soluble en éter dietílico y hexano.
Nota
Humedad, sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219511-71-4
Fórmula molecular C6H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 159.189
Número MDL MFCD20547465
Clave InChI UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
PubChem CID 11378649
Nombre IUPAC terc-Butilo n-(diaminometilideno)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-guanidine
Punto de fusión 170°C to 175°C
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo