Learn More
N-Boc-gliciglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469338 5 g 5 g
15479338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62889.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31972-52-8
Fórmula molecular C9H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 232.236
Número MDL MFCD00038558
Clave InChI HWBAHOVOSOAFLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-gly-gly-oh, boc-gly-gly, n-tert-butoxycarbonyl glycylglycine, n-2-n-boc-amino-acetyl-glycine, boc-glycylglycine, 2-2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxy carbonyl amino acetamido acetic acid, t-boc-glygly
PubChem CID 333466
Nombre IUPAC Ácido 2-[2[ -[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetil]amino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycylglycine
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CONHCH2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo