Learn More
N-Boc-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Boc-glycine-OH |
| CAS | 4530-20-5 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Glycine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester (6CI,7CI,8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine, (tert-Butoxycarbonyl)aminoacetic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, N-BOC-glycine, N-[(tert-Butyloxy)carbonyl]glycine, N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycine, N-t-Butyloxycarbonylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoacetic acid, NSC 127669, Nα-tert-Butyloxycarbonylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0845 |