Learn More
Éster terbutílico de N-Boc-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-glycine tert-butyl ester |
| Punto de fusión | 66°C to 68°C |
| Fórmula lineal | (CH3)3COCONHCH2CO2C(CH3)3 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 5002580 |
| Nombre IUPAC | terc-butil 2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}acetato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.29 |
| Porcentaje de pureza | 95% |