Learn More
Éster de N-succinimidilo de N-Boc-glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479048 25 g 25 g
15469048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62528.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3392-07-2 | Molecular Formula: C11H16N2O6 | Molecular Weight: 272.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3392-07-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 165°C to 167°C
Fórmula molecular C11H16N2O6
Número MDL MFCD00042761
Cantidad 25 g
Beilstein 1549242
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
Clave InChI LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
Peso molecular (g/mol) 272.26
PubChem CID 76926
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 98%