Learn More
Éster de N-succinimidilo de N-Boc-glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469048 5 g 5 g
15479048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62528.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3392-07-2 | Molecular Formula: C11H16N2O6 | Molecular Weight: 272.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3392-07-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 165°C to 167°C
Fórmula molecular C15H24N2O6
Número MDL MFCD00022585 MFCD00022585
Cantidad 5 g
Beilstein 1549242
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo boc-ile-osu, boc-l-isoleucine hydroxysuccinimide ester, boc-l-isoleucine n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoate, boc-lle-osu, boc-ile-osu hplc, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-isoleucine succinimidyl ester, 1-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-isoleucyl oxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-3-methyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanoate
Clave InChI FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S,3S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylpentanoate
Peso molecular (g/mol) 328.37
PubChem CID 131632401
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 98%