Learn More
Éster metílico de N-BOC-glicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736095 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736095 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10473074 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736095 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399380250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31954-27-5
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00038267
Clave InChI PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
Nombre IUPAC metil 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Glycine methyl ester
Punto de ebullición 190.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.2800g/mL
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación 109°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 1.28