Learn More
Éster metílico de N-BOC-glicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473074 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10736095 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31954-27-5
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00038267
Clave InChI PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
Nombre IUPAC metil 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Glycine methyl ester
Punto de ebullición 190.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.2800g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 109°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 1.28