Learn More
Éster metílico de N-Boc-glicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485478 25 mL 25 ml
15475478 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59234.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
It is used as a pharmaceutical, chemical, paint and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico, químico, en pinturas y en colorantes.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31954-27-5
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00038267
Clave InChI PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
Nombre IUPAC metil 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycine methyl ester
Densidad 1.079
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.437
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%