Learn More
Éster etílico de N-Boc-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419128 25 g 25 g
15409128 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62611.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14719-37-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14719-37-0
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD05663720
Clave InChI CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
PubChem CID 357729
Nombre IUPAC etil 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycine ethyl ester
Color Incolora
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido aceitoso