Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-Boc-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-glutamic Acid Tert-butyl Ester |
| CAS | 24277-39-2 |
| Fórmula molecular | C14H25NO6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (4S)-5-tert-Butoxy-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-oxopentanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanedioic Acid 1-Tert-butyl Ester, (S)-5-tert-Butoxy-4-(tert-butoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic Acid, BOC-L-glutamic Acid Tert-butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 1-Tert-butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid alpha-Tert-butyl Ester, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamic Acid alpha-Tert Butyl Ester, NSC 164659 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido (4S)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1682 |