Learn More
Ácido N-BOC-gamma-aminobutírico, 98%
Código de producto. 10718333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10718333 1 g Frasco de vidrio 1 g
10463103 5 g Frasco de vidrio 5 g
10319422 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10718333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376570010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57294-38-9
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00037313
Clave InChI HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
Nombre IUPAC Ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-γ-Aminobutyric acid
Punto de fusión 55°C
Punto de ebullición 78°C to 82°C (0.2mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(=O)NH(CH2)3CO2H
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
RU– Solo para uso en investigación