Learn More
Ácido N-Boc-gamma-aminobutírico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470527 1 g 1 g
11480527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22407.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57294-38-9
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00037313
Clave InChI HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
Nombre IUPAC Ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-gamma-aminobutyric acid
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza ≥98%