Learn More
Clorhidrato de N-Boc-etilenediamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318836 1 g 1 g
11328836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19485.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79513-35-2 | C7H17ClN2O2 | 196.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79513-35-2
Fórmula molecular C7H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.68
Número MDL MFCD01076129
Clave InChI XUHJJLCKXZTUJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-ethylenediamine hydrochloride, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-boc-ethane-1,2-diaminehcl, n-boc-ethane-1,2-diamine hcl, n-tert-butoxycarbonylethylenediamine hydrochloride, n-tert-butoxycarbonyl-ethylenediamine hydrochloride, n-boc-ethylenediamine hcl, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate-hcl, n-boc-ethylenediaminehydrochloride
PubChem CID 187200
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-aminoetil)carbamato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Punto de fusión 148°C to 151°C
Beilstein 3627511
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%