Learn More
N-Boc-etilendiamina, 98 %, puede continuar hasta el 5 % de tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Boc-etilendiamina se utiliza en la síntesis de derivados de la tironamina. También se utiliza en la preparación de (2-isotiocianato-etil)-éster de tert-butilo ácido carbámico al reaccionar con disulfuro de carbono. Además, se utiliza tanto en la síntesis de oligonucleótidos como de péptidos.
Solubilidad
Miscible con metanol y cloroformo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-ethylenediamine |
| Punto de ebullición | 72°C (0.1mmHg) |
| Notas del porcentaje del ensayo | puede continuar hasta el 5 % de tert-butanol |
| Índice de refracción | 1.457 |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1932330 |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water. |
| Densidad | 1.016 |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Mostrar más |