Learn More
N-Boc-etilendiamina, 98 %, puede continuar hasta el 5 % de tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369955 5 g 5 g
11379955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19947.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-etilendiamina se utiliza en la síntesis de derivados de la tironamina. También se utiliza en la preparación de (2-isotiocianato-etil)-éster de tert-butilo ácido carbámico al reaccionar con disulfuro de carbono. Además, se utiliza tanto en la síntesis de oligonucleótidos como de péptidos.
Solubilidad
Miscible con metanol y cloroformo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57260-73-8
Fórmula molecular C7H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD00191871
Clave InChI AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-aminoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-ethylenediamine
Punto de ebullición 72°C (0.1mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo puede continuar hasta el 5 % de tert-butanol
Índice de refracción 1.457
Número UN UN2735
Beilstein 1932330
Información de solubilidad Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Densidad 1.016
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%