Learn More
N-Boc-etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405327 1 g 1 g
15415327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32575.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38267-76-4 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38267-76-4
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.202
Número MDL MFCD12923020
Clave InChI ISTGQSQWSKCNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethylcarbamate, n-boc-ethylamine, carbamic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209iz1, ethylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11198486
Nombre IUPAC tert-butilo N-etilcarbamato
SMILES CCNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-ethylamine
Punto de fusión 38°C to 41°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 97%