Learn More
N-Boc-etanolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-ethanolamine |
| CAS | 26690-80-2 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Ethanolamine Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCO |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(2-hidroxietil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1052 |