Learn More
N-Boc-eritro-esfingosina, TRC
Código de producto. 30179066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179066 250 mg 250 miligramos
30179241 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB667750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116467-63-1
Fórmula molecular C23 H45 N O4
Peso molecular (g/mol) 399.61
Nombre IUPAC tert-butil N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]carbamato
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-erythro-sphingosine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h17-18,20-21,25-26H,5-16,19H2,1-4H3,(H,24,27)/b18-17+/t20-,21+/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.3349