Learn More
N-Boc-DL-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435067 1 g 1 g
15455067 250 mg 250 miligramos
15445067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32347.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59433-50-0 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59433-50-0
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD00520915
Clave InChI ZQEBQGAAWMOMAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-dl-pro-oh, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl proline, n-boc-dl-proline, boc-dl-proline, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 268472
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-proline
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 98%