Learn More
Ácido N-boc-DL-pipecolínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358486 5 g 5 g
11348486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17528.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98303-20-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98303-20-9
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD01862877
Clave InChI JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-pipecolinic acid
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 5 g
Beilstein 480022
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 98%