Learn More
N-Boc-DL-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478878 25 g 25 g
15468878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62354.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3601-66-9 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3601-66-9
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.282
Número MDL MFCD00971063
Clave InChI HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-dl-phg-oh, tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, n-boc-dl-phenylglycine, boc-phenylglycine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, rarechem ak ml 0503, 2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylacetic acid, boc-d-alpha-phenylglycine
PubChem CID 571805
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-fenilacético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-phenylglycine
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%