Learn More
N-Boc-DL-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489698 5 g 5 g
15479698 1 g 1 g
15499698 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63164.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4530-18-1 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4530-18-1
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD00558969
Clave InChI ZYJPUMXJBDHSIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-dl-phenylalanine, boc-dl-phe-oh, n-boc-dl-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl phenylalanine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, n-t-boc-phenylalanine
PubChem CID 269698
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido