Learn More
Ácido N-boc-DL-nipecótico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378446 1 g 1 g
11388446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17478.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84358-12-3
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD00673775,MFCD02179173
Clave InChI NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-nipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, boc-dl-nip-oh, n-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, n-boc-dl-nipecotic acid
PubChem CID 2735647
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-nipecotic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5539297
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%