Learn More
N-Boc-DL-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478808 25 g 25 g
15488808 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62266.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3744-87-4 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3744-87-4
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00063124
Clave InChI QVHJQCGUWFKTSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-dl-alanine, boc-dl-ala-oh, 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-dl-alanine, 2-n-boc-amino-propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl alanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-propionic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 268471
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-DL-alanine
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%