Learn More
Ácido N-BOC-DL-2-aminotetralin-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10143631 1 g 1 g
10026243 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334370010
 Artículo restringido
En stock
CAS 98569-12-1
Número MDL MFCD00800586
Clave InChI DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
PubChem CID 2733177
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3,4-dihidro-1H-naftaleno-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177°C to 187°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H21NO4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Peso molecular (g/mol) 291.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación