Learn More
N-Boc-desmetoxi gatifloxacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-desmethoxy Gatifloxacin |
| CAS | 1089339-61-6 |
| Fórmula molecular | C23H28FN3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28FN3O5/c1-13-11-25(7-8-26(13)22(31)32-23(2,3)4)19-10-18-15(9-17(19)24)20(28)16(21(29)30)12-27(18)14-5-6-14/h9-10,12-14H,5-8,11H2,1-4H3,(H,29,30) |
| SMILES | CC1CN(CCN1C(=O)OC(C)(C)C)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[3-metil-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 445.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.2013 |